Läs mer
Teknisk buffertlösning pH 7,00, Mettler Toledo™
Beskrivning
pH-elektroder måste kalibreras regelbundet; minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring. Kalibreringen justerar lutning och offset för en elektrod till deras verkliga värden. Eftersom en elektrod kännetecknas av både sin lutning och sin offset, är det tillrådligt att göra minst en tvåpunktskalibrering för tillförlitliga mätningar och bättre precision. Det är viktigt att mätningarna ligger inom kalibreringsområdet.
Den internationellt erkända pH-skalan är baserad på standardreferensmaterial (SRM ) vald av NIST (National Institute of Standards and Technology, USA ). Dessa buffertlösningar är spårbara till dessa primära standarder. Kvalitetskontrollcertifikatet, som finns för varje flaska och dospåse, garanterar angivna värden och spårbarhet.
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Analyscertifikat | Tillhandahållet |
| pH | 7.00 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 6 x 250 mL |
| Formulering | Kaliumdihydrogenfosfat, dinatriumvätefosfat |
| Förpackning | Flaska |
| Spårbarhet till NIST | Spårbar till NIST |
| Löslighetsinformation | Helt blandbar i vatten |