Läs mer
Tekniska buffertpåsar, Mettler Toledo™
Produktkod. 15339400
Change view
Kvantitet:
30 x 20 mL
Förpackningsstorlek:
Paket med 30
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15339400 30 x 20 mL Paket med 30
1 options
Produktkod. 15339400 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 30111134
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1100.00 SEK
    901.33 SEK / Paket med 30
    Save 198.67 SEK
    18% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Spårbar till de primära standarderna för referensmaterial som valts av NIST .
  • Påsar garanterar färsk lösning för varje kalibrering
  • Enkel att använda
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
pH 2
Kvantitet 30 x 20 mL
Lösningstyp Buffert
Förpackning Påsar
compliance-icons
Produktbeteckning
  • buffer solution pH 2.00
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid anhydride, hydrochloric acid