Läs mer
Tekniska pH-buffertlösningar, METTLER TOLEDO™
Beskrivning
pH-mätningar är bara lika exakta som buffertlösningarna som används för kalibreringsändamål. Dessa buffertlösningar av teknisk kvalitet ger en pålitlig pH-buffert för regelbunden användning med de flesta applikationer. (pH-elektroder bör kalibreras minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring.)
- NIST spårbar och specificerad med två decimaler
- Praktiska plastflaskor med skruvlock för enkel hantering
- Inkluderar ett testcertifikat och etikett med temperaturtabell utan krångel
- SDS och etikett innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| Beskrivning | Teknisk buffert pH 10,00, 250 ml |
| För användning med (applikation) | pH-mätning, elektrodkalibrering |
| För användning med (utrustning) | pH-elektrod |
| pH | 10,00 |
| Kvantitet | 250 mL |
| Odör | Luktfritt |
| Förpackning | 250 mL |
| Spårbarhet till NIST | Ja |
| Kvalitet | Teknisk |