Läs mer
Tekniska pH-buffertlösningar, METTLER TOLEDO™
Produktkod. 10598281
Change view
Färg:
Blått
Färglös
Klart
Rött
pH:
10,00
11,00
2,00
4,01
7,00
9,21
Förpackningsstorlek:
250ml
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Färg pH Förpackningsstorlek
10598281 Färglös 2,00 250ml
10383191 Blått 9,21 250ml
10343291 Färglös 10,00 250ml
10634091 Färglös 11,00 250ml
10683701 Klart 7,00 250ml
10201841 Rött 4,01 250ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 10598281 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350002
Spotlight-erbjudanden
Använd kampanjkoden 28038
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Ger en pålitlig all-around pH-buffert. Mettler Toledo™ Teknisk pH-buffertlösning specificeras med två decimaler och går att spåra till NIST standarder. Färgkodad lösning kommer i en praktisk 250 ml plastflaska med etiketter utan krångel.
pH-mätningar är bara lika exakta som buffertlösningarna som används för kalibreringsändamål. Dessa buffertlösningar av teknisk kvalitet ger en pålitlig pH-buffert för regelbunden användning med de flesta applikationer. (pH-elektroder bör kalibreras minst en gång om dagen före mätningar och efter varje rengöring, regenerering eller långtidsförvaring.)
  • NIST spårbar och specificerad med två decimaler
  • Praktiska plastflaskor med skruvlock för enkel hantering
  • Inkluderar ett testcertifikat och etikett med temperaturtabell utan krångel
  • SDS och etikett innehåller information enligt GHS (Globally Harmonized System)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Färglös
För användning med (applikation) pH-mätning, elektrodkalibrering
För användning med (utrustning) pH-elektrod
pH 2,00
Kvantitet 250 mL
Odör Luktfritt
Förpackning Plastflaska med skruvkork
Spårbarhet till NIST Ja
Kvalitet Teknisk
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 0.5–1% Citric Acid, 0.01–0.1% Hydrogen chloride
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Technical buffer pH 2.00
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Citric acid anhydrous, Hydrogen chlorideanhydrous