Läs mer
pH 12,45 tekniska kalibreringsbuffertar, Hanna Instruments™
Beskrivning
- Högkvalitativ pH 12,45 teknisk kalibreringsbuffert alltså NIST spårbar och levereras med ett analyscertifikat (COA)
- Tillverkad i enlighet med ISO 3696/BS3978 standarder med hög renhet salter, avjoniserat vatten, certifierade viktkontrollerade vågar och klass A glasvaror
- Används i en temperaturkontrollerad miljö övervakad med certifierade termometrar
- Rapporterade värden är exakta till +/- 0,01 pH @ °25 C och är spårbara till NIST Standardreferensmaterial (SRM)
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Färglös |
| pH | 12.45 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 20 mL |
| Lösningstyp | Buffer |
| Formulering | Aqueous Buffer Solution |
| Odör | Odorless |
| Förpackning | 25 x 20 ml dospåsar |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- pH 12.45 buffer solution
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: calcium hydroxide