Läs mer
Technical Chlorophenothane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | DDT (technical) |
| CAS | 8017-34-3 |
| Molekylformel | C14H9Cl5 • (C14H9Cl5) |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Benzene','1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chloro-','mixt. contg. (9CI), Technical chlorophenothane, Benzene','1-chloro-2-[2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl]-','mixt. with 1,1'-(2,2,2-trichloroethylidene)bis[4-chlorobenzene] (9CI) |
| InChI formel | InChI=1S/2C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10;15-10-7-5-9(6-8-10)13(14(17,18)19)11-3-1-2-4-12(11)16/h2*1-8,13H |
| LEDER | ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2Cl)C(Cl)(Cl)Cl)C=C1.ClC3=CC=C(C(C4=CC=C(Cl)C=C4)C(Cl)(Cl)Cl)C=C3 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2-(2,2,2-trichloro-1-(4-chlorophenyl)ethyl)benzene--4,4'-(2,2,2-trichloroethane-1,1-diyl)bis(chlorobenzene) (1/1) |
| Molekylvikt (g/mol) | 708.98 |
| Formel vikt | 703.8294 |