Läs mer
Teknisk pH-buffertlösning, pH 9,21, Mettler Toledo™
Produktkod. 12631306
Change view
Kvantitet:
6 x 250 mL
Förpackningsstorlek:
1500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
12631306 6 x 250 mL 1500ml
1 options
Produktkod. 12631306 Leverantör Mettler Toledo Online Leverantörsnummer 51350022
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1315.98 SEK
    1034.94 SEK / 1500ml
    Save 281.04 SEK
    21% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Spårbar till de primära standarderna för referensmaterial som valts av NIST .
  • pH 9,21
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Blått
pH 9.21
Fysisk form Vätska
Kvantitet 6 x 250 mL
Lösningstyp pH Buffer
Odör None
Förpackning 6 x 250mL