Läs mer
Texwipe™ TechniCloth™ Moppskydd
Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Beskrivning
- Tygblandning kombinerar de mycket absorberande egenskaperna hos en naturfiber med renheten och styrkan hos en syntetisk torkare
- Med sina låga partikelantal, låga extraherbara nivåer och lösningsmedelskompatibilitet, TechniCloth™ är idealisk för allmän avtorkning och spillkontroll i kontrollerade miljöer
- Idealisk för applikationer där hög absorptionsförmåga och låga extraherbara ämnen är viktiga faktorer
- Utmärkt för att ta upp vattenhaltiga spill
- Utmärkt våt- och torrhållfasthet tack vare polyestern
- Mycket absorberande på grund av cellulosan
- Kompatibel med de flesta lösningsmedel
- Innehåller inga kemiska bindemedel
- Låga extraherbara nivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyestercellulosa |
| Mått (L x B) | 37,5 x 67,5 cm |
| Förpackningsmängd | 150 moppöverdrag/påse |