Beskrivning
- Tygblandning kombinerar de mycket absorberande egenskaperna hos en naturfiber med renheten och styrkan hos en syntetisk torkare
- Med sina låga partikelantal, låga extraherbara nivåer och lösningsmedelskompatibilitet, TechniCloth™ är idealisk för allmän avtorkning och spillkontroll i kontrollerade miljöer
- Idealisk för applikationer där hög absorptionsförmåga och låga extraherbara ämnen är viktiga faktorer
- Utmärkt för att ta upp vattenhaltiga spill
- Utmärkt våt- och torrhållfasthet tack vare polyestern
- Mycket absorberande på grund av cellulosan
- Kompatibel med de flesta lösningsmedel
- Innehåller inga kemiska bindemedel
- Låga extraherbara nivåer
Specifikationer
Specifikationer
| Material | Polyestercellulosa |
| Mått (L x B) | 59 x 25 cm |
| Förpackningsmängd | 150 moppöverdrag/påse, 12 påsar/Cs. |
Produkttitel
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?