Läs mer
Texwipe™ TechniCloth™ Moppskydd
Produktkod. p-7161491 Handla allt Texwipe Produkter
Mått (L x B):
37,5 x 67,5 cm
59 x 25 cm
Förpackningsstorlek:
Paket med 150
Produktkod. 15732416
Brand: Texwipe™ TX627C
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av en hydroentrasslad, ovävd blandning av 55 % cellulosa och 45 % polyester
  • Tygblandning kombinerar de mycket absorberande egenskaperna hos en naturfiber med renheten och styrkan hos en syntetisk torkare
  • Med sina låga partikelantal, låga extraherbara nivåer och lösningsmedelskompatibilitet, TechniCloth™ är idealisk för allmän avtorkning och spillkontroll i kontrollerade miljöer
  • Idealisk för applikationer där hög absorptionsförmåga och låga extraherbara ämnen är viktiga faktorer
  • Utmärkt för att ta upp vattenhaltiga spill
  • Utmärkt våt- och torrhållfasthet tack vare polyestern
  • Mycket absorberande på grund av cellulosan
  • Kompatibel med de flesta lösningsmedel
  • Innehåller inga kemiska bindemedel
  • Låga extraherbara nivåer
Specifikationer
Material Polyestercellulosa
Mått (L x B) 37,5 x 67,5 cm
Förpackningsmängd 150 moppöverdrag/påse