Läs mer
Gallenkamp Vakuumugn med digital elektronisk PID-kontroll
Produktkod. 13025703
Change view
Kapacitet (metrisk):
31 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
13025703 31 l
1 options
Produktkod. 13025703 Leverantör Gallenkamp Leverantörsnummer OVA031.XX3.5
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 15-01-2027
Gallenkamp Vakuumugnen är isolerad med glasull av specialkvalitet för att minska strålningsvärmeförlusten till ett minimum.
  • Dubbelväggig kammare, yttre kammare rektangulär till formen gjord av tjocka mjuka stålplåtar
  • Den inre kammaren är cylindrisk till formen gjord av rostfria stålplåtar med anordning för vakuumpump och vakuummätaren finns på toppen av enheten
  • Den inre kammaren rymmer ett nr. Rostfri bricka i justerbar höjd.
  • Ugnen är isolerad med glasull av specialkvalitet för att minska strålningsvärmeförlusten till ett minimum
  • Dörren är av rostfri stålplåt med en specialdesignad mekanism med inriktning
  • En perfekt tätning erhålls med en positiv skruv speciellt utformad för att dra åt locket
  • Ett glasfönster finns i mitten för visning utan att öppna dörren
  • En uppsättning bandvärmare är lindad runt vakuumkammaren för snabb respons och maximal värmelikformighet
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 31 l
Temperatur (metrisk) 200 °C
Typ Vakuumugnar
Material Rostfritt stål