Läs mer
Texwipe™ TechniScrub™ Nonwoven Dry Wiper
Beskrivning
- Tillverkad av 50 % polyester / 50 % cellulosa nonwoven som skapar en texturerad sida för att ta bort avlagringar och en slät sida för eftertorkning och rengöring.
- Unik design skapar en torkare med överlägsen absorptionskapacitet.
- Tillverkad för att ge låga nivåer av partiklar och extraherbara ämnen, vilket skapar en torkare som lämpar sig för allmän rengöring och avtorkning.
- Utmärkt kemisk resistens för kompatibilitet med en mängd olika lösningar.
- Autoklavsäker (endast torra torkare).
- Möter USP och USP torkarkrav.
- Individuellt partikodad för enkel spårbarhet och kvalitetskontroll.
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Torrtork |
| Längd (engelska) | 30,08 cm |
| Längd (metrisk) | 31 cm |
| Bredd (engelska) | 30,08 cm |
| Bredd (metrisk) | 31 cm |
| Material | Polyestercellulosa |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Färg | Vitt |
| Mått (L x B) | 9 x 9 tum. (22,86 x 22,86 cm) |
| För användning med (applikation) | Rengöring/avtorkning |
| Visa mer |