Läs mer
Hettich Lab Technology™ Manuell handcentrifug
Produktkod. 10210722
Kapacitet:
4 x 15 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10210722
Brand: Hettich Lab Technology™ 1011
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Den anpassningsbara manuella centrifugen kan enkelt klämmas fast på vilken bänkskiva som helst, utan behov av elektricitet.
  • Självsmörjande drivsystem gör den praktiskt taget underhållsfri
  • Kräver ingen el - kan köras på plats som avlägsna betesmarker eller vid elfel
  • Utmärkt för veterinärbranschen, fälttester, hjälporganisationer och apotek
Specifikationer
Kapacitet 4 x 15 mL
Max. RCF 1,298 x g
Max. Hastighet 3,000 rpm
Kylt Nej
Drivsystem Självsmörjande
Rotor Rotor måste köpas separat (1014, 1025).
Typ Handcentrifug
Mått (HWD) 285 x 140 x 175 mm
Nettovikt 0.9 kg