Läs mer
Hettich Lab Technology™ EBA 200 Small Centrifuge
Produktkod. 15346095
Kapacitet:
8 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15346095
Brand: Hettich Lab Technology™ 1800
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
EBA 200 Small Centrifuge är en praktisk, kompakt centrifug för små provstorlekar. Inkluderar en 8-ställs rotor med fast vinkel för att hålla vanliga blod- och urinrör upp till 15 ml i kapacitet.
Höjdpunkter:
  • Max. RPM: 200 - 6 000 min -1 , Justerbar i steg om 10
  • Max. RCF: 3 461
  • Max. kapacitet: 8 x 15 ml
  • Liten centrifug inklusive 8-ställs vinkelrotor
  • Kompakt design
  • IVDR-konform enligt förordning (EU) 2017/746
  • Maximal ljudnivå på≤ 50 dB(A)
  • Impulsnyckel för kortcykelläge
  • 2 individuella accelerations- och retardationssteg
  • Enkel drift med knappsats
Funktioner
  • Plasthus
  • Metalllock
  • Utsiktsport i locket
  • Enhandslocklås
  • Lockets fallskydd
  • Nödlåsning av locket
  • Lättlegeringskammare
  • Borstlös körning
  • Felvisning
  • Obalansövervakning och avstängning
  • Bakgrundsbelyst panel med aktuella värden för alla parametrar
  • 3 justerbara meddelanden efter avslutad centrifugeringskörning (ljud + bild)
Specifikationer
Kapacitet 8 x 15 ml
Max. RCF 3,461 x g
Max. Hastighet 6,000 rpm
Produktlinje EBA 200
Inkluderar Vinkelrotor för 8 x 15 mL
Bullernivå ≤50 dB(A)
Körtid 1 till 99 min., kontinuerlig körning, kort cykelläge (impulsknapp)
Säkerhetsfunktioner Överhettningsskydd
Typ Liten centrifug
Mått (HWD) 228 x 261 x 353 mm
Bredd (engelska) Exteriör 10,3 tum
Bredd (metrisk) Exteriör 261 mm
Höjd (engelska) Exteriör 9 tum
Höjd (metrisk) Exteriör 228 mm
Djup (engelska) 13,9 tum
Djup (metriskt) 353 mm
Nettovikt 9 kg
Spänning 200/240 V
Frekvens 50/60 Hz