Läs mer
Tecloftalam Imide, TRC
Produktkod. 30426815
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30426815 25 mg
30411424 100 mg
30426816 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30426815 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01371025MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 26491-30-5
Molekylformel C14 H3 Cl6 N O2
Molekylvikt (g/mol) 429.9
Synonym 4,5,6,7-Tetrachloro-2-(2,3-dichlorophenyl)-1H-isoindole-1,3(2H)-dione (ACI), Phthalimide, 3,4,5,6-tetrachloro-N-(2,3-dichlorophenyl)- (8CI), Tecloftalam-imide
IUPAC-namn 4,5,6,7-tetrakloro-2-(2,3-diklorfenyl)isoindol-1,3-dion
LEDER Clc1cccc(N2C(=O)c3c(Cl)c(Cl)c(Cl)c(Cl)c3C2=O)c1Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tecloftalam Imide
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C14H3Cl6NO2/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(21)23)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H
Formel vikt 426.8295