Läs mer
Tecloftalam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tecloftalam |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H5Cl6NO3/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(23)24)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H,(H,21,22)(H,23,24) |
| Formel vikt | 444.8401 |