missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tecloftalam, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tecloftalam |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C14H5Cl6NO3/c15-4-2-1-3-5(8(4)16)21-13(22)6-7(14(23)24)10(18)12(20)11(19)9(6)17/h1-3H,(H,21,22)(H,23,24) |
| Formel vikt | 444.8401 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?