Läs mer
Usbeck Laborgeraete™ Teclu brännare
Gastyp:
Naturgas
Propan
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Luftreglering
- Nålventil
- Variant av bunsenbrännare
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Teclu brännare |
| Gastyp | Propan |
| Diameter (metrisk) | 17 mm (huvud) |
| Diameter (metrisk) yttre blandningsrör | 14 mm |
| Höjd (metrisk) | 155 mm |
| Max. Temperatur (metrisk) | 1530 °C |
| Antal per förpackning | 1 st. |
| Vikt (metrisk) | 260 g |