Läs mer
Fisherbrand™ Teclu säkerhetsbrännare med NF-anslutning, 13 mm öppning
Produktkod. 11795406 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Gastyp:
Butan, LPG, Propan
Metan, Naturgas
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Gastyp Förpackningsstorlek
11795406 Metan, Naturgas Varje
11725416 Butan, LPG, Propan Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11795406
Säkerheten börjar här: Spara upp till 60 %
Använd kampanjkoden 28008
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med en flambrottsanordning som stänger av gastillförseln till brännaren inom cirka 20 sekunder efter att lågan har släckts.
  • Alla säkerhetsfunktioner finns i brännaren
  • För användning med naturgas/metan eller butan/propan
  • 13 mm diameter öppning
  • Med gaskontroll nålventil
  • Specialdesignad konisk blandningskammare inbyggd som gör att brännaren avger en mycket het låga
  • Lämplig för glasarbete och lödning
  • Gas- och luftblandningen regleras genom att justera det räfflade hjulet under röret
Specifikationer
Produkttyp Teclu säkerhetsbrännare
För användning med (utrustning) NF-skruvning G 0,5 inkoppling
Gastyp Metan, Naturgas
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Glasarbete och lödning
Höjd (metrisk) 150 mm
Inkluderar NF-kontakt
Antal per förpackning 1 st.