Läs mer
Fisherbrand™ Teclu säkerhetsbrännare med Tétine-anslutning, 13 mm öppning
Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- Alla säkerhetsfunktioner finns i brännaren
- För användning med naturgas/metan eller butan/propan
- 13 mm diameter öppning
- Med gaskontroll nålventil
- Specialdesignad konisk blandningskammare inbyggd som gör att brännaren avger en mycket het låga
- Lämplig för glasarbete och lödning
- Gas- och luftblandningen regleras genom att justera det räfflade hjulet under röret
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Teclu säkerhetsbrännare |
| Gastyp | Butan, propan, gasol, LPG, Propane |
| Diameter (metrisk) | 13 mm |
| För användning med (applikation) | Glasarbete och lödning |
| Höjd (metrisk) | 150 mm |
| Inkluderar | T-Tine-kontakt |
| Antal per förpackning | 1 st. |