Läs mer
Fisherbrand™ Teclu säkerhetsbrännare med Tétine-anslutning, 13 mm öppning
Produktkod. p-8571019 Handla allt Fisherbrand Produkter
Gastyp:
Butan, propan, gasol, LPG, Propane
Naturgas, Metan, Natural Gas
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12872144
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Levereras med en flambrottsanordning som stänger av gastillförseln till brännaren inom cirka 20 sekunder efter att lågan har släckts.
  • Alla säkerhetsfunktioner finns i brännaren
  • För användning med naturgas/metan eller butan/propan
  • 13 mm diameter öppning
  • Med gaskontroll nålventil
  • Specialdesignad konisk blandningskammare inbyggd som gör att brännaren avger en mycket het låga
  • Lämplig för glasarbete och lödning
  • Gas- och luftblandningen regleras genom att justera det räfflade hjulet under röret
Specifikationer
Produkttyp Teclu säkerhetsbrännare
För användning med (utrustning) T-Tine-anslutning
Gastyp Naturgas, Metan, Natural Gas
Diameter (metrisk) 13 mm
För användning med (applikation) Glasarbete och lödning
Höjd (metrisk) 150 mm
Antal per förpackning 1 st.