Läs mer
Tecnacene (2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene), Mikromol
Produktkod. 30464145
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30464145 250 mg
1 options
Produktkod. 30464145 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM2521.000250
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Tecnacene (2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
CAS 117-18-0
Analyt- eller komponentnamn 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel C6 H Cl4 N O2
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym 2,3,5,6-Tetrachloronitrobenzene, 1,2,4,5-Tetrachloro-3-nitrobenzene, 1-Nitro-2,3,5,6-tetrachlorobenzene, 2,3,5,6-Tetrachloro-1-nitrobenzene, Chipman 3142, Folosan, Folosan DB 905, Fusarex, Myfusan, NSC 10235, Napotate, Nebulin, TCNB, TCNB (pesticide), Tecnazen, Tecnazene, Tetrachloronitrobenzene
InChI formel InChI=1S/C6HCl4NO2/c7-2-1-3(8)5(10)6(4(2)9)11(12)13/h1H
Lösningstyp Neat
LEDER [O-][N+](=O)c1c(Cl)c(Cl)cc(Cl)c1Cl
IUPAC-namn 1,2,4,5-tetrachloro-3-nitrobenzene
Molekylvikt (g/mol) 260.89
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 258.8761 g/mol