Läs mer
Tectochrysin, MedChemExpress
Produktkod. 16438707
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
Produktkod. Kvantitet
16438707 5 mg
1 options
Produktkod. 16438707 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY14592
MedChemExpress Tectochrysin (Techtochrysin) is one of the major flavonoids of Alpinia oxyphylla Miquel. Tectochrysin inhibits activity of NF-κB.
Tectochrysin (Techtochrysin) is one of the major flavonoids of Alpinia oxyphylla Miquel. Tectochrysin inhibits activity of NF-κB.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tectochrysin
CAS 520-28-5
Färg Light Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C16H12O4
Kvantitet 5 mg
Synonym Techtochrysin NSC 80687
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (37.28 mM; Need ultrasonic)
LEDER OC1=C2C(OC(C3=CC=CC=C3)=CC2=O)=CC(OC)=C1
Molekylvikt (g/mol) 268.26
Formel vikt 268.26
Procent renhet 99.16%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease