Läs mer
Tectorigenin, MedChemExpress
Beskrivning
Tectorigenin is a plant isoflavonoid originally isolated from the dried flower of Pueraria thomsonii Benth.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tectorigenin |
| CAS | 548-77-6 |
| Färg | Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C16H12O6 |
| Kvantitet | 5 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 120 mg/mL (399.65 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1C(C2=CC=C(O)C=C2)=COC3=CC(O)=C(OC)C(O)=C13 |
| Molekylvikt (g/mol) | 300.26 |
| Formel vikt | 300.26 |
| Visa mer |