Läs mer
Tedatioxetine hydrobromide, MedChemExpress
Beskrivning
Tedatioxetine (Lu AA24530) hydrobromide acts as a serotonin and norepinephrine (NE)-preferring triple reuptake inhibitor (TRI) and 5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT3 and α1A-adrenergic receptor antagonist.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tedatioxetine hydrobromide |
| CAS | 960151-65-9 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C18H22BrNS |
| Kvantitet | 5 mg |
| Synonym | Lu AA24530 hydrobromide |
| Löslighetsinformation | DMSO : 100 mg/mL (274.47 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | CC1=CC=C(SC2=CC=CC=C2C3CCNCC3)C=C1.[H]Br |
| Molekylvikt (g/mol) | 364.34 |
| Visa mer |