Läs mer
Tedizolid, MedChemExpress
Beskrivning
Tedizolid (TR 700
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tedizolid |
| CAS | 856866-72-3 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H15FN6O3 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | TR 700 Torezolid DA-7157 |
| Löslighetsinformation | DMSO : 10 mg/mL (27.00 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 370.34 |
| Visa mer |