missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tedizolid, MedChemExpress

Produktkod. 16482337
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Kvantitet
16482337 50 mg
16466208 10 mg
16408807 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16482337 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY14855

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Tedizolid (TR 700; Torezolid; DA-7157) is a novel oxazolidinone, acting through inhibition of bacterial protein synthesis by binding to 23S ribosomal RNA (rRNA) of the 50S subunit of the ribosome.

Tedizolid (TR 700

Especificaciones

Kemiskt namn eller material Tedizolid
CAS 856866-72-3
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C17H15FN6O3
Kvantitet 50 mg
Synonym TR 700 Torezolid DA-7157
Löslighetsinformation DMSO : 10 mg/mL (27.00 mM; Need ultrasonic)
LEDER O=C1O[C@@H](CO)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2
Molekylvikt (g/mol) 370.34
Formel vikt 370.34
Procent renhet 99.19%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.