Läs mer
Tedizolid phosphate, MedChemExpress
Beskrivning
Tedizolid phosphate (TR-701FA) is a novel oxazolidinone with activity against Gram-positive pathogens.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tedizolid phosphate |
| CAS | 856867-55-5 |
| Färg | Off-White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C17H16FN6O6P |
| Kvantitet | 10 mg |
| Synonym | TR-701FA |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 36 mg/mL (79.94 mM) ∣H2O : 0.1 mg/mL (0.22 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C1O[C@@H](COP(O)(O)=O)CN1C2=CC=C(C3=CC=C(C4=NN(C)N=N4)N=C3)C(F)=C2 |
| Molekylvikt (g/mol) | 450.32 |
| Visa mer |