Läs mer
Tedizolid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tedizolid |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H15FN6O3/c1-23-21-16(20-22-23)15-5-2-10(7-19-15)13-4-3-11(6-14(13)18)24-8-12(9-25)27-17(24)26/h2-7,12,25H,8-9H2,1H3/t12-/m1/s1 |
| Formel vikt | 370.119 |