Läs mer
Value Plastics T-rörskoppling med 200 Series Barb
Produktkod. 30053995 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Material (tätning):
PVDF
Polypropen
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Material (tätning)
30053995 Polypropen
30053932 PVDF
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30053995 Leverantör Value Plastics Leverantörsnummer T2306005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    532.00 SEK
    436.11 SEK / Paket med 25
    Save 95.89 SEK
    18% Av
Beräknad leverans: 30-11-2026
En säker anslutning under tryck med hullingar i 200-serien
Snabb och enkel montering och demontering utan behov av verktyg. Hullingförsedda åsar ger säkert grepp på insidan av flexibla slangar. Tee-orientering ger flexibilitet och mångsidighet
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad ADCF;FDA;Icke-DEHP;Icke-ftalat;RoHS;USP
Förpackningsmängd 25/Pk.
Utloppsport Hose Barb Union
Steriliseringsmetod Gammastrålning, etylenoxid (EtO), E-stråle och autoklav
Form Tee
Material (tätning) Polypropen
Varning: Denna produkt är inte godkänd eller avsedd för, och bör inte användas för, medicinska, kliniska, kirurgiska eller andra patientorienterade tillämpningar.