Läs mer
Saint Gobain Life Sciences Chemware™ PFA siktar
Porstorlek:
1 mm
Beskrivning
- Ej kontaminerande och resistent mot de flesta kemikalier
- Idealisk för grovsortering eller dränering av aggressiva medier
- Handtagskrokar över kärlets kant för dränering
Specifikationer
Specifikationer
| Porstorlek | 1 mm |
| Typ | Sikt |
| Diameter (engelska) Yttre | 3 tum |
| Material | PFA |
| amerikansk standard | Nr 16 |
| Storlek (metrisk) | 180 mm lång med handtag |
| Diameter (metrisk) Yttre | 76 mm |
| Skärmstorlek | 16 Mesh |
| Silnummer | 16 |