Läs mer
Robin™ Teflon Vattenbad
Produktkod. 11949687
Kapacitet (metrisk):
5 L
11 L
26 L
Produktkod. 11949687
Brand: Robin™ PE841
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd Teflon Vattenbad för att inkubera prover i syror/baser eller havsvatten vid konstant temperatur under lång tid. Lämplig för flaskor, flaskor och ställ.
Bain-marie +100 °C PTFE tank
  • PTFE-tank för syror/baser och havsvatten
  • Volym 5 till 26L
  • När kokpunkten
  • Reglering från omgivningstemperatur (+5 °C) till +100 °C
  • Visning av börvärde med graderad potentiometer, upplösning 1 °C
  • Överhettningssäkerhet
  • Fast vid +130 °C, med termosäkring
  • Teflonbelagd tank
  • Detta är det enda skyddet mot frätande kemikalier: syror, baser, även lämplig för havsvatten
  • PTFE-skikt 40 m, eliminerar effekterna av elektrolys på tankens väggar
  • Fungerar inte torrt
  • Användningen av badet med frätande produkter måste ske under en huva
  • Strömförsörjning 230V - 50Hz
  • Analogt badkar
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 5 L
Temperaturområde 5 °C till 100 °C
Material PTFE
Temperaturupplösning 1 °C
Spänning 230 V
Frekvens 50 Hz