Läs mer
Robin™ Teflon Vattenbad
Beskrivning
Bain-marie +100 °C PTFE tank
- PTFE-tank för syror/baser och havsvatten
- Volym 5 till 26L
- När kokpunkten
- Reglering från omgivningstemperatur (+5 °C) till +100 °C
- Visning av börvärde med graderad potentiometer, upplösning 1 °C
- Överhettningssäkerhet
- Fast vid +130 °C, med termosäkring
- Teflonbelagd tank
- Detta är det enda skyddet mot frätande kemikalier: syror, baser, även lämplig för havsvatten
- PTFE-skikt 40 m, eliminerar effekterna av elektrolys på tankens väggar
- Fungerar inte torrt
- Användningen av badet med frätande produkter måste ske under en huva
- Strömförsörjning 230V - 50Hz
- Analogt badkar
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (metrisk) | 26 l |
| Temperaturområde | 5 °C till 100 °C |
| Material | PTFE |
| Temperaturupplösning | 1 °C |
| Spänning | 230 V |
| Frekvens | 50 Hz |