missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Teflubenzuron 1000 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Teflubenzuron |
| CAS | 83121-18-0 |
| Analyt- eller komponentnamn | Teflubenzuron |
| Frakt skick | +20°C |
| Molekylformel | C14 H6 Cl2 F4 N2 O2 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24) |
| LEDER | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F |
| IUPAC-namn | N-[(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?