Läs mer
Teflubenzuron, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Teflubenzuron |
| CAS | 83121-18-0 |
| Molekylformel | C14 H6 Cl2 F4 N2 O2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Benzamide','N-[[(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluoro-, N-[[(3,5-Dichloro-2,4-difluorophenyl)amino]carbonyl]-2,6-difluorobenzamide, AC 291898, CME 134, CME 134-01, CME 13406, Calicide, Ektobann, HOE 522, MK 139, Nomolt, Nomolt agro, OMS 3009, Teflubenzuron, Tefluron, Telubenzuron |
| InChI formel | InChI=1S/C14H6Cl2F4N2O2/c15-5-4-8(12(20)10(16)11(5)19)21-14(24)22-13(23)9-6(17)2-1-3-7(9)18/h1-4H,(H2,21,22,23,24) |
| LEDER | Fc1cccc(F)c1C(=O)NC(=O)Nc2cc(Cl)c(F)c(Cl)c2F |
| IUPAC-namn | N-[(3,5-dichloro-2,4-difluorophenyl)carbamoyl]-2,6-difluorobenzamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 381.11 |
| Formel vikt | 379.9742 |