Läs mer
Tefluthrin, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tefluthrin |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C17H14ClF7O2/c1-6-11(19)13(21)7(14(22)12(6)20)5-27-15(26)10-8(16(10,2)3)4-9(18)17(23,24)25/h4,8,10H,5H2,1-3H3/b9-4-/t8-,10-/m1/s1 |
| Formel vikt | 418.0571 |
| Procent renhet | >95% |