missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tefuryltrione 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tefuryltrione |
| CAS | 473278-76-1 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tefuryltrione |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C20 H23 Cl O7 S |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H23ClO7S/c1-29(25,26)17-8-7-13(20(24)18-15(22)5-2-6-16(18)23)19(21)14(17)11-27-10-12-4-3-9-28-12/h7-8,12,18H,2-6,9-11H2,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)c1ccc(C(=O)C2C(=O)CCCC2=O)c(Cl)c1COCC3CCCO3 |
| IUPAC-namn | 2-[2-chloro-4-methylsulfonyl-3-(oxolan-2-ylmethoxymethyl)benzoyl]cyclohexane-1,3-dione |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?