Läs mer
Tegafur, MedChemExpress
Produktkod. 16481846
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
500 mg
Produktkod. Kvantitet
16481846 500 mg
1 options
Produktkod. 16481846 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY17400
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 02-11-2026
MedChemExpress Tegafur (FT 207; NSC 148958) is a chemotherapeutic 5-FU prodrug used in the treatment of cancers; is a component of tegafur-uracil.
Tegafur (FT 207
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tegafur
CAS 17902-23-7
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C8H9FN2O3
Kvantitet 500 mg
Synonym FT 207 NSC 148958
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 48 mg/mL (239.80 mM)
LEDER O=C1NC(C(F)=CN1C2OCCC2)=O
Molekylvikt (g/mol) 200.17
Formel vikt 200.17
Procent renhet 98.74%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death