Läs mer
Tegafur, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ftorafur |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H9FN2O3/c9-5-4-11(6-2-1-3-14-6)8(13)10-7(5)12/h4,6H,1-3H2,(H,10,12,13) |
| Formel vikt | 200.0597 |
| Procent renhet | >95% |