Läs mer
Tegaserod maleate, MedChemExpress
Beskrivning
Tegaserod maleate is a selective 5-HT4 receptor partial agonist and a 5-HT2B receptor antagonist. Tegaserod maleate exhibits a promotile effect throughout the gastrointestinal (GI) tract.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tegaserod maleate |
| CAS | 189188-57-6 |
| Färg | Light Yellow |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H27N5O5 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | SDZ-HTF-919 HTF-919 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 35 mg/mL (83.84 mM) ∣H2O : 1 mg/mL (2.40 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | O=C(O)/C=C\C(O)=O.COC1=CC=C(NC=C2/C=N/NC(NCCCCC)=N)C2=C1 |
| Molekylvikt (g/mol) | 417.46 |
| Visa mer |