missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tegaserod Maleate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tegaserod, Maleate |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1- |
| Formel vikt | 417.2012 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?