missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Tegaserod Maleate, TRC

Produktkod. 30425832
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425832 25 mg
30423698 100 mg
30423241 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425832 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01450025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 189188-57-6
Molekylformel C16 H23 N5 O . C4 H4 O4
Molekylvikt (g/mol) 417.46
Synonym Hydrazinecarboximidamide, 2-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-, (2Z)-2-butenedioate (1:1), Hydrazinecarboximidamide, 2-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylene]-N-pentyl-, (Z)-2-butenedioate (1:1), HTF 919, SDZ-HTF 919, Tegaserod hydrogen maleate, Tegaserod maleate, Tegibs 6, Zelmac, Zelnorm
IUPAC-namn (Z)-but-2-enedioic acid;1-[(5-methoxy-1H-indol-3-yl)methylideneamino]-3-pentylguanidine
LEDER CCCCCNC(=N)NN=Cc1c[nH]c2ccc(OC)cc12.OC(=O)\C=C/C(=O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Tegaserod, Maleate
Kvantitet 25 mg
InChI formel InChI=1S/C16H23N5O.C4H4O4/c1-3-4-5-8-18-16(17)21-20-11-12-10-19-15-7-6-13(22-2)9-14(12)15;5-3(6)1-2-4(7)8/h6-7,9-11,19H,3-5,8H2,1-2H3,(H3,17,18,21);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1-
Formel vikt 417.2012
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.