Läs mer
Tegobuvir, MedChemExpress
Produktkod. 16490387
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16490387 50 mg
16456747 5 mg
16444038 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16490387 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10544
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
MedChemExpress Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Tegobuvir is a specific, covalent inhibitor of the HCV NS5B polymerase.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Tegobuvir
CAS 1000787-75-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C25H14F7N5
Kvantitet 50 mg
Synonym GS 333126 GS-9190
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (96.64 mM)
LEDER FC1=CC=CC=C1C2=NC3=CN(CC4=NN=C(C5=CC=C(C(F)(F)F)C=C5C(F)(F)F)C=C4)C=CC3=N2
Molekylvikt (g/mol) 517.4
Formel vikt 517.4
Procent renhet 98.02%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) COVID-19-anti-virus