Läs mer
Tegoprazan, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tegoprazan |
| CAS | 942195-55-3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | C20 H19 F2 N3 O3 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Tegoprazan, 1H-Benzimidazole-5-carboxamide','7-[[(4S)-5,7-difluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-yl]oxy]-N,N,2-trimethyl-, 7-[[(4S)-5,7-Difluoro-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-yl]oxy]-N,N,2-trimethyl-1H-benzimidazole-5-carboxamide, Tegoprazan |
| InChI formel | InChI=1S/C20H19F2N3O3/c1-10-23-14-6-11(20(26)25(2)3)7-17(19(14)24-10)28-15-4-5-27-16-9-12(21)8-13(22)18(15)16/h6-9,15H,4-5H2,1-3H3,(H,23,24)/t15-/m0/s1 |
| LEDER | CN(C)C(=O)c1cc(O[C@H]2CCOc3cc(F)cc(F)c23)c4[nH]c(C)nc4c1 |
| IUPAC-namn | 7-[[(4S)-5,7-difluoro-3,4-dihydro-2H-chromen-4-yl]oxy]-N,N,2-trimethyl-1H-benzimidazole-5-carboxamide |
| Molekylvikt (g/mol) | 387.38 |
| Visa mer |