missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Melford Teicoplanin
Beskrivning
Produkten skickas vanligtvis inom 24 timmar. Endast forskning eller ytterligare tillverkningsanvändning, inte för användning av livsmedel eller droger.
Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic produced by Actinoplanes teichomiceticus that is effective against Gram-positive bacteria resistant to β-lactam antibiotics.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Teicoplanin |
| CAS | 61036-62-2 |
| Kvantitet | 1 g |
| Molekylformel | C88H97Cl2N9O33 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?