missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Teicoplanin A2 (blandning av 2-1, 2-2, 2-3, 2-4 och 2-5), TRC

Produktkod. 30004585
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
50 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30004585 50 mg
30010517 250 mg
30008028 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30004585 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT01550050MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 05-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 61036-64-4
Molekylformel C90H99Cl2N9O34
Molekylvikt (g/mol) 1921.7
IUPAC-namn metyl 2-[3-acetamido-4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-22-amino-5,15-diklor-64-[3-[[(E)-dec-4-enoyl]amino]-4,4,5-dihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-18,26,31,44,49-pentahydroxy-30-metyl-21,35,38,54,56,59-hexaoxo-47-[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymetyl)oxan-2-yl]oxy-7,13,28-trioxa-20,36,39,53,55,58-hexazaundecacyclo[38.14.2.23,6.214,17.219,34.18,12.123,27.129,33.141,45.010,37.046,51]hexahexaconta-3,5,8,10,12(64),14,16,23(61), 24,26,29(60),30,32,41(57),42,44,46(51),47,49,62,65-henikosaen-52-karboxylat
LEDER CCCCCC=CCCC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=C3C=C4C=C2OC5=C(C=C(C=C5)C(C6C(=O)NC(C7=C(C(=CC(=C7)O)OC8C(C(C(C(O8)CO)O)O)O)C9=C(C=CC(=C9)C(C(=O)N6)NC(=O)C4NC(=O)C1C2=CC(=C(C(=C2)OC2=C(C=CC(=C2)C(C(=O)NC(C(C2=CC(=C(O3)C=C2)Cl)O)C(=O)N1)N)O)C)O)O)C(=O)OC)OC1C(C(C(C(O1)CO)O)O)NC(=O)C)Cl)CO)O)O

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Teicoplanin
Kvantitet 50 mg
Synonym Teicoplanin A2, Teichomycin A2, MDL-507, Targocid, Targosid
InChI formel InChi=1S/C90H99Cl2N9O34/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-60(110)95-69-76(116)73(113)58(32-103)132-89(69)135-80-55-27-41-28-56(80)128-51-20-16-39(23-46(51)92)79(134-88-68(94-35(3)105)75(115)72(112)57(31-102)131-88)70-86(124)99-66(87(125)126-4)44-29-42(106)30-54(130-90-78(118)77(117)74(114)59(33-104)133-90)61(44)43-21-37(14-17-47(43)107)63(82(120)101-70)96-84(122)65(41)97-83(121)64-40-24-49(109)34(2)52(26-40)129-53-25-36(13-18-48(53)108)62(93)81(119)100-67(85(123)98-64)71(111)38-15-19-50(127-55)45(91)22-38/h9-10,13-30,57-59,62-79,88-90,102-104,106-109,111-118H,5-8,11-12,31-33,93H2,1-4H3,(H,94,105)(H,95,110)(H,96,122)(H,97,121)(H,98,123)(H,99,124)(H,100,119)(H,101,120)/b10-9+
Formel vikt 1919.57
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.