Läs mer
Teicoplanin, MedChemExpress
Beskrivning
Teicoplanin is a glycopeptide antibiotic used in the prophylaxis and treatment of serious infections caused by Gram-positive bacteria, including Methicillin-resistant Staphylococcus aureus and Enterococcus faecalis.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Teicoplanin |
| Fysisk form | Powder |
| CAS | 61036-62-2 |
| Färg | Off-White |
| Kvantitet | 50 mg |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| För användning med (applikation) | COVID-19-immunoregulation |
| Synonym | Antibiotic MDL-507 MDL-507 |
| Löslighetsinformation | H2O : 100 mg/mL (Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| LEDER | ClC1=C(OC2=CC3=CC(OC4=CC=C5C=C4Cl)=C2O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6N[R])C=CC([C@H]([C@@H]7NC([C@](C8=CC(C9=C([C@H](C(O)=O)NC7=O)C=C(O)C=C9O[C@@H]%10[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O%10)=C(O)C=C8)([H])NC([C@]3([H])NC([C@@](C%11=CC(O)=CC(OC%12=C(O)C=CC([C@@H](N)C%13=O)=C%12)=C%11)([H])NC([C@H](N%13)C5)=O)=O)=O)=O)O[C@@H]%14O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]%14NC(C)=O)=C1.CCCCC/C=C/CCC([R])=O.CC(C)CCCCCCC([R])=O.CCCCCCCCCC([R])=O.CCC(C)CCCCCCC([R])=O.CC(C)CCCCCCCC([R])=O |
| Visa mer |