missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Telapristone Acetate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telapristone Acetate |
| CAS | 198414-31-2 |
| Molekylformel | C31 H39 N O5 |
| Kvantitet | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C31H39NO5/c1-19(33)37-31(28(35)18-36-5)15-14-27-25-12-8-21-16-23(34)11-13-24(21)29(25)26(17-30(27,31)2)20-6-9-22(10-7-20)32(3)4/h6-7,9-10,16,25-27H,8,11-15,17-18H2,1-5H3/t25-,26+,27-,30-,31-/m0/s1 |
| LEDER | COCC(=O)[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CCC4=C3[C@H](C[C@]12C)c5ccc(cc5)N(C)C)OC(=O)C |
| IUPAC-namn | [(8S,11R,13S,14S,17R)-11-[4-(dimethylamino)phenyl]-17-(2-methoxyacetyl)-13-methyl-3-oxo-1,2,6,7,8,11,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl] acetate |
| Molekylvikt (g/mol) | 505.645 |
| Formel vikt | 505.283 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?