Läs mer
Telatinib, MedChemExpress
Beskrivning
Telatinib (Bay 57-9352) is an orally active, small molecule inhibitor of VEGFR2, VEGFR3, PDGFα, and c-Kit with IC50s of 6, 4, 15 and 1 nM, respectively.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Telatinib |
| CAS | 332012-40-5 |
| Färg | White |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Molekylformel | C20H16ClN5O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Bay 57-9352 |
| Löslighetsinformation | DMSO : ≥ 46 mg/mL (112.24 mM) |
| LEDER | O=C(C1=NC=CC(COC2=NN=C(NC3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C2OC=C4)=C1)NC |
| Molekylvikt (g/mol) | 409.83 |
| Visa mer |