Läs mer
MedChemExpress Telbivudine
Specifikationer
Specifikationer
| Molekylvikt (g/mol) | 242.23 g/mol |
| Produkttyp | Reference compound |
| Innehåll och lagring | Powder -20°C 3 years, 4°C 2 years∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Frakt skick | Room temperature |
| Renhet | 98.05% |
| Kvantitet | 100 mg |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (206.42 mM∣Need ultrasonic) ∣H2O : 33.33 mg/mL (137.60 mM∣Need ultrasonic) |
| För användning med (applikation) | COVID-19-anti-virus |
| CAS | 3424-98-4 |
| Synonym | Epavudine∣ L-Thymidine∣ NV 02B |